Documentos clave
EHU098691
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TXNDC5, BLOC1S5-TXNDC5
Seleccione un Tamaño
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
TCCCTTGGGAATAAGCACATACAGGCTTAAGCTCTAAGATAGATAGGTGTTTGTCCTTTTACCATCGAGCTACTTCCCATAATAACCACTTTGCATCCAACACTCTTCACCCACCTCCCATACGCAAGGGGATGTGGATACTTGGCCCAAAGTAACTGGTGGTAGGAATCTTAGAAACAAGACCACTTATACTGTCTGTCTGAGGCAGAAGATAACAGCAGCATCTCGACCAGCCTCTGCCTTAAAGGAAATCTTTATTAATCACGTATGGTTCACAGATAATTCTTTTTTTAAAAAAACCCAACCTCCTAGAGAAGCACA
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
L Wang et al.
Oncogene, 34(36), 4735-4745 (2014-12-17)
Castration-resistant prostate cancer (CRPC) continues to be a major clinical problem and the mechanisms behind it remain unclear. Thioredoxin domain-containing protein 5 (TXNDC5) is involved in protein folding and chaperone activity, and its overexpression has been reported in multiple malignancies.