Saltar a
EHU094591
MISSION® esiRNA
targeting human MYB
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
20 μg
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
212,00 €
50 μg
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
382,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
212,00 €
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GGGCAGTAGAGCTTGGACAGAAAGAAAAGAAACTTGGTGTTAGGTAATTGACTATGCACTAGTATTTCAGACTTTTTAATTTTATATATATATACATTTTTTTTCCTTCTGCAATACATTTGAAAACTTGTTTGGGAGACTCTGCATTTTTTATTGTGGTTTTTTTGTTATTGTTGGTTTATACAAGCATGCGTTGCACTTCTTTTTTGGGAGATGTGTGTTGTTGATGTTCTATGTTTTGTTTTGAGTGTAGCCTGACTGTTTTATAATTTGGGAGTTCTGCATTTGATCCGCATCCCCTGTGGTTTCTAAGTGTATGGTCTCAGAACTGTTGCATGGATCCTGTGTT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MYB(4602)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
EHU051201EHU099391EHU021051
description
targeting human MYB
description
targeting human MYBL1
description
targeting human NFYC
description
targeting human MYC
esiRNA cDNA target sequence
GGGCAGTAGAGCTTGGACAGAAAGAAAAGAAACTTGGTGTTAGGTAATTGACTATGCACTAGTATTTCAGACTTTTTAATTTTATATATATATACATTTTTTTTCCTTCTGCAATACATTTGAAAACTTGTTTGGGAGACTCTGCATTTTTTATTGTGGTTTTTTTGTTATTGTTGGTTTATACAAGCATGCGTTGCACTTCTTTTTTGGGAGATGTGTGTTGTTGATGTTCTATGTTTTGTTTTGAGTGTAGCCTGACTGTTTTATAATTTGGGAGTTCTGCATTTGATCCGCATCCCCTGTGGTTTCTAAGTGTATGGTCTCAGAACTGTTGCATGGATCCTGTGTT
esiRNA cDNA target sequence
TCCTGGACAGAAGAGGAGGACAGGATCATCTATGAAGCACATAAGCGGTTGGGAAATCGTTGGGCAGAAATTGCCAAACTACTTCCAGGAAGGACTGATAATTCTATCAAAAATCATTGGAATTCTACTATGCGAAGAAAAGTGGAACAGGAGGGCTATTTACAAGATGGAATAAAATCAGAACGATCTTCATCTAAACTTCAACACAAACCTTGTGCAGCTATGGATCATATGCAAACCCAGAATCAGTTTTACATACCTATCCCTGGGTATCAGTATGTGTCACCTGAAGGCAATTGTATAGAACATGTTCAGCCTACTTCTGCCTTTATTCAGCAACCCTTCATTGATGAAGATCCTGATAAGGAAAAGAAAATAAAGGAACTTGAGATGCTTCTTATGTCAGCTGAGAATGAAGTTAGAAGAAAGCGAATTCCATCACAGCCTGGAAG
esiRNA cDNA target sequence
AAAGACTTCCGAGTGCAGGAACTCCCACTGGCTCGTATTAAGAAGATTATGAAACTGGATGAAGATGTGAAGATGATCAGTGCAGAAGCGCCTGTACTCTTTGCCAAGGCAGCCCAGATTTTTATCACAGAGTTGACTCTTCGAGCCTGGATTCACACAGAAGATAACAAGCGCCGGACTCTACAGAGAAATGATATCGCCATGGCAATTACAAAATTTGATCAGTTTGATTTTCTCATCGATATTGTTCCAAGAGATGAACTGAAACCTCCAAAGCGTCAGGAGGAGGTGCGCCAGTCTGTAACTCCTGCCGAGC
esiRNA cDNA target sequence
CAGATCAGCAACAACCGAAAATGCACCAGCCCCAGGTCCTCGGACACCGAGGAGAATGTCAAGAGGCGAACACACAACGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGGAACGAGCTAAAACGGAGCTTTTTTGCCCTGCGTGACCAGATCCCGGAGTTGGAAAACAATGAAAAGGCCCCCAAGGTAGTTATCCTTAAAAAAGCCACAGCATACATCCTGTCCGTCCAAGCAGAGGAGCAAAAGCTCATTTCTGAAGAGGACTTGTTGCGGAAACGACGAGAACAGTTGAAACACAAACTTGAACAGCTACGGAACTCTTGTGCGTAAGGAAAAGTAAGGAAAACGATTCCTTCTAACAGAAATGTCCTGAGCAATCACCTATGAACTTGTTTCAAATGCATGATCAAATGCAACCTCACAACCTTGGCTGAG
Ensembl | human accession no.
ENSG00000118513
Ensembl | human accession no.
ENSG00000185697
Ensembl | human accession no.
ENSG00000066136
Ensembl | human accession no.
ENSG00000136997
Gene Information
human ... MYB(4602)
Gene Information
human ... MYBL1(4603)
Gene Information
human ... NFYC(4802)
Gene Information
human ... MYC(4609)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)