Transfection protocols vary from transfection reagent and cell line. Transfect the cell line of interest with esiRNA following the manufacturer’s instructions for the transfection reagent. esiRNA should be tested in a pilot experiment to validate the best concentration and experimental procedure to use with every cell line. Known transfection conditions used for chemically synthesized siRNA are a good starting point for optimization.
EHU087051
MISSION® esiRNA
targeting human MVP
Seleccione un Tamaño
193,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
193,00 €
Productos recomendados
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
AAGACCCGTGTGGTCAGCTACCGCGTGCCCCACAACGCTGCGGTGCAGGTGTACGACTACCGAGAGAAGCGAGCCCGCGTGGTCTTCGGGCCTGAGCTGGTGTCGCTGGGTCCTGAGGAGCAGTTCACAGTGTTGTCCCTCTCAGCTGGGCGGCCCAAGCGTCCCCATGCCCGCCGTGCGCTCTGCCTGCTGCTGGGGCCTGACTTCTTCACAGACGTCATCACCATCGAAACGGCGGATCATGCCAGGCTGCAACTGCAGCTGGCCTACAACTGGCACTTTGAGGTGAATGACCGGAAGGACCCCCAAGAGACGGCCAAGCTCTTTTCAGTGCCAGACTTTGTAGGTGATGCCTGCAAAGCCATCGCATCCCGGGTGCGGGGGGCCGTGGCCTCTGTCACTTTCGATGACTTCCATAAGAACTCAGCCCG
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
How long should I transfect cells with this product?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?