Documentos clave
EHU073601
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CASP9
Seleccione un Tamaño
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
TCCAGATTGACGACAAGTGCTGAACAGTGGAGGAAGAGGGACAGATGAATGCCGTGGATTGCACGTGGCCTCTTGAGCAGTGGCTGGTCCAGGGCTAGTGACTTGTGTCCCATGATCCCTGTGTTGTCTCTAGAGCAGGGATTAACCTCTGCACTACTGACATGTGGGGCCAGGTCACCCTTTGCTGTGAGGCTGTCCTGTACATTGTGGGATGTTCAGCACTGTCCCTTGCCTCAATGCCAGTAACGCGTCTTCCTGAGTGGTGCCAAACAAAAAGGTTCTCAGGTGTTGCCAAATATGTCCTGGGGTATAAAACTTTCCTCGCCTGACAACCACTGGTCTGTAGGGATTTTTGGCTACACACAAACCAGTATCGCTCATAGATCAGCAAACCGGGGCCTACTAGAGT
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Meng Yu et al.
Molecular carcinogenesis, 53(7), 505-513 (2013-01-30)
Activation of telomerase is a key element in oncogenesis and resistance to apoptosis for many cancers. Some histone deacetylase inhibitors (HDACi) or chemotheraputic agents have been reported to downregulate the expression of human telomerase reverse transcriptase (hTERT). However, whether hTERT
Joungjwa Ahn et al.
Archives of pharmacal research, 37(6), 783-792 (2014-01-08)
Small-sized particles are more suitable for targeted delivery and are therapeutically more effective than large-sized particles. In this study, we investigated the anticancer effects of ultrafine particles of Ulmus davidiana var. japonica (ufUJ) on human gastric cancer cell lines SNU-1