Documentos clave
EHU061101
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ACBD5
Seleccione un Tamaño
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
GGAAGAAGAGGCCCAAGAAGAAGTGAAAGGAGCAGAACAAAGTGATAATGATAAGAAAATGATGAAGAAGTCAGCAGACCATAAGAATTTGGAAGTCATTGTCACTAATGGCTATGATAAAGATGGCTTTGTTCAGGATATACAGAATGACATTCATGCCAGTTCTTCCCTGAATGGCAGAAGCACTGAAGAAGTAAAGCCCATTGATGAAAACTTGGGGCAAACTGGAAAATCTGCTGTTTGCATTCACCAAGATATAAATGATGATCATGTTGAAGATGTTACAGGAATTCAGCATTTGACAAGCGATTCAGACAGTGAAGTTTACTGTGATTCTATGGAACAATTTGGACAAGAAGAGTCTTTAGACAGCTTTACGTCCAACAATGGACCATTTCAGTATTACTTGGGTGGTCATTCCAGTCAACCCATGGAAAATTCTGGATTTCGTGAAGATATTCAAGTACCTCCTGGAAATGGCAAC
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Joseph L Costello et al.
The Journal of cell biology, 216(2), 331-342 (2017-01-22)
Peroxisomes (POs) and the endoplasmic reticulum (ER) cooperate in cellular lipid metabolism and form tight structural associations, which were first observed in ultrastructural studies decades ago. PO-ER associations have been suggested to impact on a diverse number of physiological processes