Documentos clave
EHU043351
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human H6PD
Seleccione un Tamaño
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
TAATCCTGCTGGGAGCAACTGGGGACCTGGCTAAGAAGTACTTATGGCAGGGACTGTTCCAGCTGTACCTGGATGAAGCGGGGAGGGGTCACAGTTTTAGCTTCCATGGAGCTGCTCTGACAGCCCCCAAGCAGGGTCAAGAGCTCATGGCCAAGGCCCTGGAATCCCTCTCCTGCCCCAAGGACATGGCACCCAGTCACTGTGCAGAGCACAAGGATCAGTTCCTGCAGCTGAGCCAGTACCGCCAACTGAAGACGGCCGAGGACTATCAGGCCCTGAACAAGGACATCGAGGCACAGCTCCAGCACGCAGGCCTCCGGGAGGCTGGCAGGATCTTCTACTTCTCAGTGCCACCCTTCGCCTATGAAGACATTGCCCGCAACATCAACAGTAGCTGCCGGCCAGGCCCGGGCGCCTGGCTGCGGGTTGTCCTTGAGAAACCCTTTGGCCATGACCACTTCT
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Categorías relacionadas
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Maria Tsachaki et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 32(5), 2690-2705 (2018-01-04)
Hexose-6-phosphate dehydrogenase (H6PD) produces reduced NADPH in the endoplasmic reticulum (ER) lumen. NADPH constitutes a cofactor for many reducing enzymes, and its inability to traverse biologic membranes makes in situ synthesis of NADPH in the ER lumen indispensable. The H6PD
Giuseppe Lucarelli et al.
Oncotarget, 6(15), 13371-13386 (2015-05-07)
The analysis of cancer metabolome has shown that proliferating tumor cells require a large quantities of different nutrients in order to support their high rate of proliferation. In this study we analyzed the metabolic profile of glycolysis and the pentose