Documentos clave
EHU026041
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SEMA3C
Seleccione un Tamaño
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
GCGGTCAGAACTGATCAACATAATTCCAAATGGCTAAGTGAACCTATGTTTGTAGATGCACATGTCATCCCAGATGGTACTGATCCAAATGATGCTAAGGTGTACTTCTTCTTCAAAGAAAAACTGACTGACAATAACAGGAGCACGAAACAGATTCATTCCATGATTGCTCGAATATGTCCTAATGACACTGGTGGACTGCGTAGCCTTGTCAACAAGTGGACCACTTTCTTAAAGGCGAGGCTGGTGTGCTCGGTAACAGATGAAGACGGCCCAGAAACACACTTTGATGAATTAGAGGATGTGTTTCTGCTGGAAACTGATAACCCGAGGACAACACTAGTGTATGGCATTTTTACAACATCAAGCTCAGTTTTCAAAGGATCAGCCGTGTGTGTGTATCATTTATCTGATATACAGACTGTGTTTAATGGGCCTTTTGCCCACAAAGAAGGGCCCAATCATCAGCTGATTTCCTATCAGGGCA
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Arul Vadivel et al.
PloS one, 8(6), e67225-e67225 (2013-07-11)
Lung diseases characterized by alveolar damage such as bronchopulmonary dysplasia (BPD) in premature infants and emphysema lack efficient treatments. Understanding the mechanisms contributing to normal and impaired alveolar growth and repair may identify new therapeutic targets for these lung diseases.