Merck
EHU018141
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RP11-299H22.3
Seleccione un Tamaño
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
TGCAGTGTGACTTGGAGGAGCTGAAAAAGAAACTGGAACTCACTGAGCTCACGCTTCAACAGGTGATGGAGTGGCTGAAGTATCTGCAAATGGAGAGAGAGCAGTATGCCGAGTATCTGCATGGAGAGAGTGCCATGTGGTGGCAGAGGATGCGGGAGATGTCAGAGCAGGTGCACACGTTGAGGGAGGAGAGAGTGCACAGCATGAGTCGAGTACAGGAGCTGGAGACGATCTTGGCTGAACTAAGGAACCAGCTGAACCCCTGCCCCCGGAGCCTCCAGCAGGGCCCTCCGAAGTGGAGCAGAAGCTACAAGCAGAGGCTGAGCACCTGTGGAAGGAGCTGGAGAATCTGGCAGGACAGCTTCAAGCCCAAGTGGAAGAAAATGAGGGCTTGAGTCACCTGAACCAAGAGCAGGAAGAGGTTG
Ensembl | nº de acceso humano
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... GOLGA2(2801)
Categorías relacionadas
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Qiang He et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 13, 2-2 (2020-02-11)
Herpes simplex encephalitis (HSE) caused by herpes simplex virus 1 (HSV-1) infection can lead to a high mortality rate and severe neurological sequelae. The destruction of the blood-brain barrier (BBB) is an important pathological mechanism for the development of HSE.