Merck
EHU006291
MISSION® esiRNA
targeting human TMEM255B
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
20 μG
212,00 €
50 μG
382,00 €
212,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Powered by Eupheria Biotech
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AAGACGTCGCTCTGGTTTGTGGGGTCTCTGCTGCTGGTGTCCGTCCTCATAGTCACCGTCGGGCTGGCTGCCACCACCAGGACGGAGAATGTGACCGTTGGGGGCTACTACCCAGGGATCATTCTCGGCTTTGGATCTTTCTTAGGAATTATTGGCATCAACTTGGTGGAGAATAGAAGGCAAATGCTGGTGGCAGCGATCGTGTTTATCAGTTTTGGCGTGGTGGCCGCCTTCTGCTGCGCCATCGTGGACGGCGTATTTGCAGCACAGCACATTGAACCGAGGCCCCTCACCACGGGAAGATGCCAGTTTTACTCCAGTGGGGTGGGGTACTTGTACGATGTCTACCAGACAGAGGTCACCTGTCACTCCCTGGACGGCAAGTGCCAGCTGAAGGTGAGAAGCAACACCTGTTACTGCTGTGACCTCTATGCCTG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Quality Level
Gene Information
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
EHU123841EHU067271EHU131391
Ensembl | human accession no.
ENSG00000184497
Ensembl | human accession no.
ENSG00000182853
Ensembl | human accession no.
ENSG00000179454
Ensembl | human accession no.
ENSG00000147874
Gene Information
human ... TMEM255B(348013), FAM70B(348013)
Gene Information
human ... VMO1(284013), VMO1(284013)
Gene Information
human ... KLHL28(54813), KLHL28(54813)
Gene Information
human ... HAUS6(54801), FAM29A(54801)
esiRNA cDNA target sequence
AAGACGTCGCTCTGGTTTGTGGGGTCTCTGCTGCTGGTGTCCGTCCTCATAGTCACCGTCGGGCTGGCTGCCACCACCAGGACGGAGAATGTGACCGTTGGGGGCTACTACCCAGGGATCATTCTCGGCTTTGGATCTTTCTTAGGAATTATTGGCATCAACTTGGTGGAGAATAGAAGGCAAATGCTGGTGGCAGCGATCGTGTTTATCAGTTTTGGCGTGGTGGCCGCCTTCTGCTGCGCCATCGTGGACGGCGTATTTGCAGCACAGCACATTGAACCGAGGCCCCTCACCACGGGAAGATGCCAGTTTTACTCCAGTGGGGTGGGGTACTTGTACGATGTCTACCAGACAGAGGTCACCTGTCACTCCCTGGACGGCAAGTGCCAGCTGAAGGTGAGAAGCAACACCTGTTACTGCTGTGACCTCTATGCCTG
esiRNA cDNA target sequence
GACGACACTGCACTGAATGGGATCAGGCTGCACTGCGCGCGCGGGAACGTCCTAGGCAATACGCACGTGGTAGAGTCCCAGTCTGGAAGCTGGGGCGAATGGAGTGAGCCGCTGTGGTGTCGCGGCGGCGCCTACCTAGTGGCTTTCTCGCTTCGCGTGGAGGCACCCACGACCCTCGGTGACAACACAGCAGCGAACAACGTGCGCTTCCGCTGTTCAGACGGCGAGGAACTGCAGGGGCCTGGGCTGAGCTGGGGAGACTTTGGAGACTGGAGTGACCATTGCCCCAAGGGCGCGTGCGGCCTGCAGACCAAGATCCAGGGACCTAGAGGCCTCGGCGATGACACTGCGCTGAACGACGCGCGCTTATTCTGCTGCCGCAGTTGAACGGCGCCGCCGCCGCCGCTCTCTCCCGGGCCAGGAGGCTAGTCCCACCTC
esiRNA cDNA target sequence
ACATATGGTTGCCGTGACCTTTATTTGGCAGCCACTAAATACATATGCCAGAATTTTGAAGCTGTTTGCCAGACTGAAGAGTTTTTTGAGCTTACACATGCTGACTTGGATGAAATTGTTTCCAATGACTGTTTGAATGTAGCTACCGAAGAGACTGTTTTTTATGCATTAGAGTCTTGGATCAAGTATGATGTACAAGAACGCCAGAAATACTTAGCACAGTTACTAAACAGTGTACGATTACCATTGTTGAGTGTTAAGTTTCTCACTAGACTATATGAAGCAAATCATCTTATTCGTGATGATCGCACTTGTAAACATCTTTTGAATGAAGCCCTAAAGTACCACTTTATGCCTGAACATAGACTCTCTCATCAGACAGTCTTGATGACACGACCTCGCTGTGCTCCCAAAGTACTTTGTGCAGTAGGAGGGAAATCTGGACTCTTTGCCTGTTTGGA
esiRNA cDNA target sequence
TGAGGCTGGAAAACTGAACCTCTTAACAGTTATTCAGTTATTAAATGAAGTCTTGAAGGTGATGAAATATGAACGTTGTCAGGCTGATCAAGCAAGATTGACGGTAGACCTTCACTACCTTGAAAAAGAGACCAAATTTCAGAAGGAAAGATTATCAGATCTGAAACATATGAGGTATAGAATAAAAGATGATCTCACAACTATAAGACATTCTGTTGTTGAAAAGCAAGGAGAATGGCATAAAAAGTGGAAAGAATTTCTTGGTTTGTCTCCTTTCAGTCTAATTAAAGGTTGGACTCCATCTGTAGATCTTTTACCACCAATGTCTCCCCTTTCGTTTGATCCTGCCTCAGAAGAAGTGTATGCAAAGAGTATTCTTTGTCAGTATCCTGCTTCACTTCCAGATGCAC
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_182614
NCBI accession no.
NM_001144939
NCBI accession no.
NM_017658
NCBI accession no.
NM_017645
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Instructions