Merck
EHU000101
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NXPH1
Seleccione un Tamaño
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
193,00 €
50 μG
342,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
AACGAACGGTGGAAAGTCAGAACTTCTGAAATCAGGAAGCAGCAAATCCACACTAAAGCACATATGGACAGAAAGCAGCAAAGACTTGTCTATCAGCCGACTCCTGTCACAGACTTTTCGTGGCAAAGAGAATGATACAGATTTGGACCTGAGATATGACACCCCAGAACCTTATTCTGAGCAAGACCTCTGGGACTGGCTGAGGAACTCCACAGACCTTCAAGAGCCTCGGCCCAGGGCCAAGAGAAGGCCCATTGTTAAAACGGGCAAGTTTAAGAAAATGTTTGGATGGGGCGATTTTCATTCCAACATCAAAACAGTGAAGCTGAACCTGTTGATAACTGGGAAAATTGTAGATCATGGCAATGGGACATTTAGTGTTTATTTCAGGCATAATTCAACTGGTCAAGGGAATGTATCTGTCAGCTTGGTACCCCCTACAA
Ensembl | nº de acceso humano
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ming Wang et al.
Molecular and cellular biochemistry, 471(1-2), 203-213 (2020-06-14)
Astrocytes are vitally involved in the development of neurodegenerative diseases and brain cancers. In this work, we investigated the potential ameliorative role of microRNA-194-5p (miR-194-5p) against lipopolysaccharide (LPS)-induced astrocytes activation and the mechanism underneath. Astrocytes were transfected with miR-194-5p mimic