Documentos clave
EHNC029351
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NC-02935-1
Seleccione un Tamaño
20 μG
189,00 €
50 μG
334,00 €
189,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
189,00 €
50 μG
334,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
189,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Formulario
lyophilized
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
CCCACTAATTTGCCTGCTTGACTAAAATAAGGACGAGTTATGTGCTGATGAGAGACATGTTTGTAATGTTATTCGTTGTGACACAGTTCAAAAGAATTTGCCTTTGATTCTCACTAAAATGTAAAGTTTTGCATATTAAGATCCTTTTTCAACAACTGAGCAACTCTTTATAATGAAGGGCAGAAGACGC
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)