Saltar a
E9904
Ergtoxin Peptide
>98% (HPLC), lyophilized powder, recombinant, expressed in E. coli
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
137,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
137,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Ergtoxin from Centruroides noxius (Scorpion), recombinant, expressed in E. coli, >98% (HPLC), lyophilized powder
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
lyophilized powder
mol wt
apparent mol wt ~4.7 kDa by SDS-PAGE
solubility
aqueous buffer: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
N%16%15[C@@](O[C@](C%16=O)(NC(=O)[C@H]%19CN([C@@H]%20Cc%21c%22c([nH]c%21)cccc%22C%20=C%19)C)C(C)C)([C@H]%17N(CCC%17)C(=O)[C@@H]%15Cc%18ccccc%18)O.N98[C@@](O[C@](C9=O)(NC(=O)[C@H]%11CN([C@@H]%12Cc%13c%14c([nH]c%13)cccc%14C%12=C%11)C)C(C)C)([C@H]%10N(CCC%10
InChI
1S/C35H39N5O5.C32H41N5O5.C31H39N5O5/c1-20(2)34(37-31(41)23-16-25-24-11-7-12-26-30(24)22(18-36-26)17-27(25)38(3)19-23)33(43)40-28(15-21-9-5-4-6-10-21)32(42)39-14-8-13-29(39)35(40,44)45-34;1-17(2)12-25-29(39)36-11-7-10-26(36)32(41)37(25)30(40)31(42-32,18(3)
InChI key
QOTUIZVGUVLMNQ-SBJOBWOOSA-N
Biochem/physiol Actions
A novel ERG1 (KV11.1) K+ channel blocker
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
I0779V3638B2929
assay
>98% (HPLC)
assay
>97% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in NSO cells
recombinant
expressed in NSO cells
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
apparent mol wt ~4.7 kDa by SDS-PAGE
mol wt
36 kDa by SDS-PAGE
mol wt
dimer 50 kDa by SDS-PAGE, monomer 25 kDa by SDS-PAGE
mol wt
apparent mol wt 8.7 kDa by SDS-PAGE (reducing)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)