E8651
Anti-E2F3 antibody ,Mouse monoclonal
clone PG30, purified from hybridoma cell culture
Seleccione un Tamaño
678,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
678,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
PG30, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 57 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~2 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable using denatured E2F3
microarray: suitable
western blot: 4-8 μg/mL using transfected 293T cells expressing E2F3
isotipo
IgG2a
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... E2F3(1871)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunoprecipitation using denatured E2F3
- western blotting at a concentration of 4-8μg/mL using transfected 293T cells expressing E2F3
- electrophoretic mobility shift assay (EMSA).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)