Saltar a
E7642
Endoglycosidase H from Streptomyces plicatus
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Sinónimos:
β-N-Acetylglucosaminidase H
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Número CE:
recombinant
expressed in E. coli
form
buffered aqueous solution
mol wt
27 kDa
storage temp.
2-8°C
Physical form
Solution in 0.05 M sodium phosphate, pH 7, containing 25 mM EDTA and preservative
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of dabsyl-Asn-(GlcNAc)2(Man)5 per min at pH 5.5 at 37 °C.
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)