E5007
Etonitazene hydrochloride
Sinónimos:
1-(Diethylaminoethyl)-2-(p-ethoxybenzyl)-5-nitrobenzimidazole
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
control farmacológico
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
clinical testing
formato
neat
cadena SMILES
Cl.CCOc1ccc(Cc2nc3cc(ccc3n2CCN(CC)CC)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C22H28N4O3.ClH/c1-4-24(5-2)13-14-25-21-12-9-18(26(27)28)16-20(21)23-22(25)15-17-7-10-19(11-8-17)29-6-3;/h7-12,16H,4-6,13-15H2,1-3H3;1H
Clave InChI
JTBRYBUIGVMMQL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable