E4906
Enterokinase from bovine intestine
BioUltra, recombinant, expressed in E. coli, ≥20 units/mg protein, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
Enteropeptidase
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Línea del producto
BioUltra
Análisis
≥95% (SDS-PAGE)
formulario
solution
actividad específica
≥20 units/mg protein
mol peso
150 kDa
envase
vial of ~0.2 unit
concentración
≥0.1 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Adjust the concentration of the fusion protein to 1.5 mg/ml and a pH between 7.0-8.0 with 500 mM Tris-HCl, pH 8.0, 2.0 mM CaCl2, and 1% Tween® 20
Add enterokinase to fusion protein solution at a ratio of ~ 0.02 units per 1 mg fusion protein and mix
Incubate reaction mixture at ~25 °C for 16 hours
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Propiedades físicas
Definición de unidad
Forma física
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable