69066-M
Recombinant Enterokinase
Sinónimos:
Enterokinase Enzyme, Enterokinase Protein, Recombinant Enterokinase
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bovine
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli
formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Novagen®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnicas
targeted protein degradation: suitable
idoneidad
suitable for enzyme test
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Componentes
•2 ml1X rEK Dilution/Storage Buffer
•1 ml10X rEK Cleavage Buffer
•10 µgCleavage Control Protein
Advertencia
Definición de unidad
Otras notas
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Find highly-specific cleavage enzymes for isolating proteins during fusion protein purification including enterokinase, factor Xa, HRV 3C protease, and thrombin.