E4644
Anti-Erythropoietin Receptor antibody produced in goat
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-EPO R
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
cadena SMILES
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCCCC(OC(CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C40H74O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(41)43-40(42)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,19-20,22H,3-16,18,21,23-38H2,1-2H3/b19-17+,22-20+
Clave InChI
WOPZJDCVLPFUEY-ZEYSCXRRSA-N
Información sobre el gen
human ... EPOR(2057)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunocytochemistry (1 paper)
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable