E0907
Anti-phospho-Epidermal Growth Factor Receptor (pTyr845) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-phospho-EGFR (pTyr845)
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: 5 μg/mL
immunohistochemistry: 15 μg/mL
western blot: 0.5 μg/mL
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... EGFR(1956)
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable