Acerca de este artículo
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
antigen ~185 kDa
species reactivity
mouse (predicted), human, rat (predicted), chicken (predicted)
technique(s)
western blot: 1:1,000 using human epidermoid carcinoma A431 cells
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egfr(24329)
General description
Anti-phospho-EGFR [pTyr992] specifically recognizes human EGFR phosphorylated at tyrosine 992 (~185 kDa). Cross reactivity may be observed with mouse, rat and chicken.
Immunogen
Application
Physical form
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Instructions
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| E1780-1VL | 04061822433298 |