E0761
Ebelactone A microbial
esterase inhibitor
Sinónimos:
3,11-Dihydroxy-2,4,6,8,10,12-hexamethyl-9-oxo-6-tetradecenoic acid 1,3-lactone
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Streptomyces sp.
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
solubilidad
methanol: 10 mg/mL, clear, colorless
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H][C@@]1([C@H](C/C(C)=C/[C@H](C([C@H]([C@@H]([C@@H](CC)C)O)C)=O)C)C)OC([C@H]1C)=O
InChI
1S/C20H34O4/c1-8-12(3)17(21)15(6)18(22)13(4)9-11(2)10-14(5)19-16(7)20(23)24-19/h9,12-17,19,21H,8,10H2,1-7H3/b11-9+/t12-,13-,14+,15+,16+,17-,19+/m1/s1
Clave InChI
WOISDAHQBUYEAF-QIQXJRRPSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable