E0758
L(+)-Erythrose
~40%, syrup
About This Item
Productos recomendados
Formulario
syrup
concentración
~40%
color
light yellow
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC[C@H](O)[C@H](O)C=O
InChI
1S/C4H8O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h1,3-4,6-8H,2H2/t3-,4+/m1/s1
Clave InChI
YTBSYETUWUMLBZ-DMTCNVIQSA-N
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)