Nombre del producto
β-Carboline-3-carboxylic acid N-methylamide,
Formulario
solid
Nivel de calidad
color
light tan
solubilidad
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
cadena SMILES
CNC(=O)c1cc2c(cn1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C13H11N3O/c1-14-13(17)11-6-9-8-4-2-3-5-10(8)16-12(9)7-15-11/h2-7,16H,1H3,(H,14,17)
Clave InChI
QMCOPDWHWYSJSA-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... BZRAP1(9256)
Categorías relacionadas
1 of 4
Este artículo | SML2372 | C2020 | A6226 |
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: slightly soluble, methanol: water: soluble, polar organic solvents: soluble | solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble |
| color light tan | color white to beige | color yellow | color white |
| Gene Information human ... BZRAP1(9256) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information mouse ... Cnr1(12801), Cnr2(12802) |
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience