DNB600
GenElute™ Plasma/Serum Cell-Free Circulating DNA Purification Midi Kit
About This Item
Productos recomendados
características de los productos alternativos más sostenibles
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
- Isolate all sizes of circulating DNA from plasma and serum samples
- Isolate viral and bacterial DNA
- Versatile plasma and serum input volumes (1 mL – 4 mL)
- Concentrate circulating DNA into a flexible elution volume ranging from (50 μL - 100 μL)
- Isolate inhibitor-free cell-free circulating DNA
- Purify high-quality DNA in 40-45 minutes
- Compatible with Streck Cell-Free DNA BCT Tubes
Aplicación
- PCR
- qPCR
- Southern Blot
- Methylation-sensitive PCR
- CpG array
- Restriction enzyme digestions
- Viral Detection
- Bacterial Detection
- Microarray
- NGS
Definición de unidad
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)