D8882
Diphenylamine
crystalline
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
5.82 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 108 °C)
formulario
crystalline
temp. de autoignición
1175 °F
color
tan
bp
302 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
cadena SMILES
N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
Clave InChI
DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Kidney,Liver,spleen
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges