Merck
D8519
Sigma-Aldrich
1,2-Distearoyl-rac-glycerol
≥99%
Sinónimos:
1,2-Dioctadecanoyl-rac-glycerol, 1,2-Distearin, DG(18:0/18:0/0:0)[rac], NSC 75181, Octadecanoic acid 1,1′-[1-(hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl] ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C39H76O5
Número de CAS:
Peso molecular:
625.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
impurezas
1,3-isomer, essentially free
grupo funcional
ester
tipo de lípido
neutral glycerides
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H76O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,40H,3-36H2,1-2H3
Clave InChI
UHUSDOQQWJGJQS-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)