D6444
Anti-DBP5 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-DDX19B, Anti-DEAD (Asp-Glu-Ala-As) box polypetide 19B, Anti-DEAD5, Anti-DED box protein 19B
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~53 kDa
reactividad de especies
rat (predicted), human, mouse (predicted)
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using HEK-293T cell lysate
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using paraformaldehyde-fixed HEK-293T cells over-expressing human DBP5
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cell lysate
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DDX19B(11269)
mouse ... Ddx19b(234733)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)