Merck
D5569
DCHC
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
3-(2,4-Dichlorophenyl)-7-hydroxy-4H-chromen-4-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H8Cl2O3
Número CAS:
Peso molecular:
307.13
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
DMSO: >20 mg/mL
SMILES string
Oc1ccc2C(=O)C(=COc2c1)c3ccc(Cl)cc3Cl
InChI
1S/C15H8Cl2O3/c16-8-1-3-10(13(17)5-8)12-7-20-14-6-9(18)2-4-11(14)15(12)19/h1-7,18H
InChI key
QMSGNLMBWFRALO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DCHC is a SIRT1 activator. It increases peroxisome proliferator-activated receptor gamma co-activator 1α (PGC1α) expression, resulting in mitochondrial biogenesis.
DCHC is a SIRT1 activator. It increases peroxisome proliferator-activated receptor gamma co-activator 1α (PGC1α) expression, resulting in mitochondrial biogenesis. DCHC activates SIRT1 at low micromolar concentrations (5–10 μM) and increases SIRT1 activity at 100 μM. It is different from 5,7,4′-T in that it induces the activation of recombinant SIRT1, but does not increase SIRT1 expression.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hsiu-Chung Ou et al.
Molecular nutrition & food research, 63(10), e1801353-e1801353 (2019-03-21)
Atherosclerotic cardiovascular disease is the most prevalent cause of mortality and morbidity. Fucoxanthin (FX) possesses anti-hypertensive and anti-obesity properties. However, the molecular mechanisms underlying the inhibitory effects of FX on oxidized low-density lipoprotein (oxLDL)-induced oxidative injuries in human endothelial cells
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
D5569-10MG04061833218358
D5569-50MG04061833218365