Saltar a
D3292
2,6-Di-tert-butylphenol
~99% (GC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
[(CH3)3C]2C6H3OH
Número CAS:
Peso molecular:
206.32
EC Number:
204-884-0
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1841887
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
~99% (GC)
bp
253 °C (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)c1cccc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-8-7-9-11(12(10)15)14(4,5)6/h7-9,15H,1-6H3
InChI key
DKCPKDPYUFEZCP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
227.3 °F - closed cup
flash_point_c
108.5 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)