Merck
D2525
Sigma-Aldrich
Dodecilbencenosulfonato de sodio
~80%, powder
Sinónimos:
Ácido docecilbencenosulfónico sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11C6H4SO3Na
Número de CAS:
Peso molecular:
348.48
Beilstein:
4171051
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
descripción
anionic
Análisis
~80%
formulario
powder
color
light yellow
cadena SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H30O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21;/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
Clave InChI
JHJUUEHSAZXEEO-UHFFFAOYSA-M
Calidad
Purity based on total alkylbenzenesulfonate content. Higher and lower homologs are present.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Xianghui Li et al.
Biomedical chromatography : BMC, 29(9), 1350-1355 (2015-02-03)
This study was designed to develop a high-performance liquid chromatographic-electrospray ionization-mass spectrometry (HPLC-ESI-MS) method for quantitative determination of residual surfactant linear alkylbenzene sulfonate (LAS) compounds on pharmaceutical rubber stoppers. An HPLC-ESI-MS method was developed for separation and determination of five