CLS8503
Corning® 96 1D/2D bar coded storage tubes
capacity 1.3 mL, with screw caps, racked with cover and orange latches
Sinónimos:
sample tube
Seleccione un Tamaño
1610,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1610,00 €
Productos recomendados
Materiales
cap
orange tube
polypropylene
round wells
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 96
case of 960
fabricante / nombre comercial
Corning
Parámetros
-180-110 °C temp. range (screw cap)
-80-110 °C temp. range (TPE cap)
Longitud
43.9 mm
capacidad
1.3 mL
tamaño
96 wells
tubo Al
47.5 mm , with TPE cap
52.7 mm , with screw cap
color
none
Descripción general
Features include:
- IDENTIFICATION - Synchronized 2D and linear bar code - unlike any other in the market
- INFORMATION - 14 x 14 dot 2D bar code
- BAR CODE STABILITY - Laser-etched, not an attached label
- COMPOUND COMPATIBILITY - Polypropylene construction throughout
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)