Documentos
CLS7247
Corning® non-treated 1536 well microplates
white, high base, w/o lid, non-sterile
Sinónimos:
1536 multiwell plates, 1536 well microplates, 1536 well microtiter plates, 1536 well plates
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiales
polystyrene plate
square wells
white
white bottom
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
skirt
envase
case of 50 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 7247
tamaño
1536 wells
pocillo volumen
12.5 μL
pocillo volumen de trabajo
1-8 μL
color
white
tipo de unión
non-treated surface
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.