CLS6783
Corning® LSE™ Digital Water Bath
capacity 6 L, AC/DC input 120 V AC
Sinónimos:
magnetic stirrer, magnetic stirrers, stirrers
About This Item
Productos recomendados
entrada CA/CC
120 V (AC)
Materiales
stainless steel
fabricante / nombre comercial
Corning 6783
Parámetros
ambient +5 and 99 °C temp. range
capacidad
6 L
cámara An × P × Al
32 cm × 17 cm × 18 cm
externo An × P × Al
38 cm × 29 cm × 23 cm, H: 33 cm with cover
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Compact design
- Stainless steel chamber and cover
- Powerful 500W heater programmed by LED digital controller
- Precise temperature control by hydraulic thermostat