Documentos clave
CLS6770-RTA25
Corning® LSE Adapter
0.25 for rotor (Cat. No. 6770-RT)
Sinónimos:
Corning® LSE Adapters
Seleccione un Tamaño
1 EA
21,90 €
21,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
21,90 €
About This Item
Código UNSPSC:
23152104
NACRES:
SB.56
21,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
0.25 for rotor (Cat. No. 6770-RT)
fabricante / nombre comercial
Corning 6770-RTA.25
idoneidad
suitable for (for use with Corning LSE compact centrifuge)
Categorías relacionadas
Descripción general
These are optional adapters for Corning LSE compact centrifuge rotors: CLS480136, CLS480137, CLS480138; CLS480139
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)