Documentos clave
CLS4985P50
Corning® narrow mouth Erlenmeyer flask, reusable
capacity 50 mL, polypropylene, with GL-40 PP screw cap
Sinónimos:
conical flasks, laboratory flasks
Seleccione un Tamaño
6 EA
41,60 €
41,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
41,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
41,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
narrow-mouth
polypropylene
screw top cap
screw top cap
esterilidad
non-sterile
Características
cap
graduated 10 mL (intervals)
envase
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 4985P-50
capacidad
50 mL
Descripción general
Translucent polypropylene flasks are manufactured with blue graduations for reference. The flasks have a screw neck and are supplied with a polypropylene cap.
Otras notas
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)