CLS4830
Corning® microvolume pipet tips
0.5-10 μL, universal fit racked pipet tips, natural, sterile, 96 tips/rack, 960 tips/case
Sinónimos:
pipet tips, pipette tips
Seleccione un Tamaño
115,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
115,00 €
Productos recomendados
Materiales
natural tip
polypropylene
esterilidad
sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
envase
rack of 96
fabricante / nombre comercial
Corning 4830
intervalo de volumen
0.5-10 μL
volumen
0.5—10 μL
compatibilidad
for use with Gilson® and other popular ultra-micropipettors
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)