CLS480139
Corning® LSE™ rotors for LSE™ compact centrifuges
fixed angle rotor for 18 x 1.5 mL tubes, 6,000rpm, 1/cs
Sinónimos:
fixed angle centrifuge rotor
Seleccione un Tamaño
805,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
805,00 €
Productos recomendados
Características
to hold 18 x 1.5 mL tubes
envase
case of 1
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 480139
Parámetros
200-6000 max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models LSE Compact
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)