CLS4627
Corning® disposable aseptic transfer cap, microcarriers
MPC fitting, sterile, weight 100 g
Sinónimos:
Corning cap
Seleccione un Tamaño
260,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
260,00 €
Productos recomendados
Materiales
orange polypropylene cap (disposable)
esterilidad
sterile
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 4627
tamaño del tapón
45 mm
tuberías D.I. × D.E. × L
1/4 in. × 3/8 in. × 30 in., chemical resistant, heat sealable flexible
peso
100 g
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)