CLS4487LE
Pipetas serológicas Corning® Costar® Stripette® en envases de papel o plástico individuales
capacity 5 mL, non-color coded, pkg of 200 ea
Sinónimos:
pipet
About This Item
Materiales
polystyrene
descripción
available in Asia only.
esterilidad
sterile
Características
disposable
envase
pkg of 200 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 4487LE
intervalo de medición
accuracy: 0.1 mL
capacidad
5 mL
Descripción general
- La codificación por color del papel permite una fácil identificación del tamaño.
- El envoltorio de papel o de plástico permite una visión completa.
- Exclusiva franja de aumento codificada por colores para una vista más fácil del menisco.
- Estériles, en envoltorios individuales y con certificación de apirogenicidad y ausencia de ADNasa y ARNasa.
- Precisión dentro de ± el 2 % a volumen completo
- Números de lote impresos en cada envoltorio de la pipeta
- Calibradas para administrar (TD-EX 20ºC) su contenido con un soplo
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)