Documentos clave
CLS4412
Racimos de tubos Corning® de 96 pocillos PP de 1,2 ml
96 well polypropylene cluster tubes, 8-tube strip format, non-treated, non-sterile, clear, 12 strips/rack, 120/cs
Sinónimos:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well plates, Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes
Seleccione un Tamaño
120 EA
251,00 €
251,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
120 EA
251,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
251,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polypropylene
round bottom wells clear
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
Plate format: 96 well cluster tubes
envase
pack of 12
case of 120
fabricante / nombre comercial
Corning 4412
tubo D.E.
0.340 in.
tubo capacidad
1.2 mL
tubo volumen de trabajo
≤1mL
color
clear plate
clear
Descripción general
  • Cluster tubes strips are composed of 8 x 1.2mL polypropylene tubes in strips arranged in a 96 well microplate rack with lid
  • Polyethylene tube caps are available in 8-cap strips (CLS4418)
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)