CLS432009
Corning® CoolCell™ FTS30
freezing container, (30 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials), pink
Sinónimos:
cryovials
Seleccione un Tamaño
573,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
573,00 €
Productos recomendados
Materiales
foamed PE
Características
Holds 30 x 1-2 mL cryovials
envase
pkg of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 432009
técnicas
cryopreservation: suitable
Al × Diám.
11.5 cm × 16.5 cm , 12.7mm well diameter
color
pink
capacidad
(30 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials)
Descripción general
- For 30 standard 1.0 mL to 2.0 mL cryogenic vials.
- Controlled micro-convection for uniform freezing of 30 vials.
- Removable vial tray for one-step transfer of samples into and out of freezing chamber.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)