Documentos clave
CLS431844
Corning® centrifuge bottle
with silicon O-ring screw cap, capacity 500 mL, polypropylene
Sinónimos:
centrifugation bottles, digestion bottles, shaking bottles
Seleccione un Tamaño
24 EA
592,00 €
592,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
24 EA
592,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
592,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
flat bottom tube
polypropylene
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
esterilidad
non-sterile
Características
autoclavable
cap
envase
pkg of 24 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 431844
Parámetros
13700 × g max. RCF
capacidad
500 mL
Características y beneficios
  • Corning® centrifuge bottles have a specially designed cap for improved grip
  • Includes clear graduations and textured marking spot.
  • Bottles are designed with extra-thick walls for high durability
  • Wide mouth for easier liquid filling
  • Compatible with most centrifuges and do not require special buckets
  • Unique design aid researchers to reduce the number of centrifugation cycles and enhance productivity
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)