CLS431085
Corning® cell culture flasks
surface area 175 cm2, angled neck, cap (phenolic-style)
Sinónimos:
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
Seleccione un Tamaño
384,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
384,00 €
Productos recomendados
Materiales
U-bottom flask
angled neck
cap (phenolic-style)
phenolic cap
polystyrene
rectangular flask
esterilidad
sterile
Características
cap
graduations
envase
case of 50
fabricante / nombre comercial
Corning 431085
volumen máximo
250 mL
superficie
175 cm2
volumen de trabajo
35-52.5 mL
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descripción general
- Manufactured from optically clear virgin polystyrene
- Treated for optimal cell attachment
- Printed with lot numbers for ease in traceability
- 100% integrity tested
- Sterilized by gamma irradiation and certified nonpyrogenic
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)