Documentos clave
CLS430725U
Matraz para cultivo celular en forma de U Corning® 75 cm², cuello inclinado
Phenolic-style cap, sterile, tissue culture treated
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Materiales
U-bottom flask
canted neck neck
phenolic cap
polystyrene
esterilidad
sterile
Características
cap
tissue culture treated
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 430725U
capacidad
45 mL
matraz superficie
(75 cm2)
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Características y beneficios
  • Los matraces en forma de U tienen menos esquinas para facilitar el raspado celular
  • Los bordes redondeados de los matraces mejoran el agarre y el acceso para quitar o apretar el tapón
  • Fabricación según cGMP (Buenas prácticas de fabricación)
  • Área de crecimiento celular optimizada
  • Diseño de apilamiento estable
  • Superficie de visión grande y transparente
  • Elevados niveles de calidad (100% probado contra fugas)
  • Apirógeno (<0,1 UE/ml)
  • Cumple las EET/EEB
  • Cuello inclinado para un vertido y un acceso de pipetas grandes más fáciles
  • Surface treated for optimal cell attachment
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)