Documentos clave
CLS3887
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom clear, black polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 25, sterile, lid: no
Sinónimos:
96 multiwell plate
Seleccione un Tamaño
100 EA
1340,00 €
1340,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
1340,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
1340,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
black polystyrene
flat bottom clear
round wells
esterilidad
sterile
Características
lid: no
envase
bag of 25
pkg of 25 inner package
fabricante / nombre comercial
Corning 3887A
tamaño
96 wells
pocillo D
10.7 mm
pocillo volumen
190 μL
pocillo volumen de trabajo
25-125 μL
color
black
idoneidad
suitable for tissue
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descripción general
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)