CLS3725BC
Corning® 1536 well plate, white, FB, PS, NT
Sinónimos:
1536 multiwell plate
Seleccione un Tamaño
1310,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1310,00 €
Productos recomendados
Materiales
flat wells
polystyrene plate
square wells
white bottom
white wells
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
skirt
envase
pack of 10 ea
case of 50 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 3725BC
disponibilidad
available only in South Korea
tamaño
1536 wells
pocillo volumen
12.5 μL
pocillo volumen de trabajo
1-8 μL
color
white
idoneidad
suitable for (cell cuture)
tipo de unión
non-treated surface
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)