CLS358339
Corning® Falcon® Cell Strainer For Use With 50ml Conical Tubes
size 40 μm, blue Nylon, non-sterile
Sinónimos:
culture tube
Seleccione un Tamaño
1450,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1450,00 €
Productos recomendados
Materiales
blue Nylon
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
Corning 358339
tamaño
40 μm
aplicaciones
filtration
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)