CLS3568
Corning® disposable GL45 solid cap for plastic spinner flasks
polyethylene solid cap for GL45 plastic spinner flask, disposable, sterile, 4/cs
Sinónimos:
Corning cap
Seleccione un Tamaño
41,70 €
Precio de catálogo43,90 €Ahorre 5 %Seleccione un Tamaño
About This Item
41,70 €
Precio de catálogo43,90 €Ahorre 5 %Productos recomendados
Materiales
orange high-density polyethylene cap
polyethylene
esterilidad
sterile
envase
pack of 1
case of 4
fabricante / nombre comercial
Corning 3568
color
orange
Categorías relacionadas
Descripción general
- Individually double bagged
- Features large knurls for ergonomic handling
- Sterilized (10-6 SAL) by gamma radiation; autoclaving is not recommended
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)