CLS356652
Corning® BioCoat™ Gelatin Multiwell Plate
well size 6 wells, flat bottom clear wells, lid
Sinónimos:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
Seleccione un Tamaño
558,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
558,00 €
Productos recomendados
Materiales
flat bottom clear wells
esterilidad
sterile
Características
lid
envase
pkg of 50 ea (10 packs of 50)
fabricante / nombre comercial
Corning 356652
pocillo tamaño
6 wells
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)