Documentos clave
CLS356484
Corning® BioCoat Collagen Cell Culture Flask
capacity 25 cm2, rectangular flask, canted neck, vented, Cap
Sinónimos:
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
Seleccione un Tamaño
50 EACH
573,00 €
573,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EACH
573,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
573,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
rectangular flask
Características
vented Cap
canted neck
envase
pkg of 50 ea (5 packs of 50)
fabricante / nombre comercial
Corning 356484
capacidad
25 cm2
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicación
Cell culture
Información legal
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)